Läs mer
2-metyl-6-nitrokinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723423
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723423 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10467412 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06234EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 613-30-9
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD00051736
InChI-nyckel DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC-namn 2-metyl-6-nitrokinolin
LEDER CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-nitroquinoline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%