Learn More
2-Methyl-6-nitroquinoline, 98%
Codice prodotto. 11484363
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11484363 25 g 25g
11464363 1 g 1g
11474363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11484363 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10945.14
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 613-30-9 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-30-9
Molecular Formula C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
MDL Number MFCD00051736
InChI Key DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC Name 2-methyl-6-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 162°C to 166°C
Quantity 25 g
Beilstein 7915
Formula Weight 188.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Methyl-6-nitroquinoline
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.