Läs mer
2-metyl-6-kinolinkarbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10173034
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173034 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10336864 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28404CB
Kemiska identifierare
CAS 108166-03-6
Molekylformel C11H9NO
Molekylvikt (g/mol) 171.20
MDL-nummer MFCD08060502
InChI-nyckel WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
PubChem CID 7537486
IUPAC-namn 2-metylkinolin-6-karbaldehyd
LEDER CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-quinolinecarbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 171.2
Procent renhet 97%