Läs mer
2-metyl-6-kinolinkarbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-6-quinolinecarbaldehyde |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 171.2 |
| Procent renhet | 97% |