Läs mer
2-metyl-6-kinolinkarboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10055972
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10055972 250 mg 250mg
10371493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28401CB
Kemiska identifierare
CAS 635-80-3
Molekylformel C11H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 187.198
MDL-nummer MFCD00748504
InChI-nyckel IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC-namn 2-metylkinolin-6-karboxylsyra
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%