Läs mer
(2-metyl-6-kinolinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10015902
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10015902 250 mg 250mg
10229942 1 g 1g
10471144 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10015902 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28409CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 108166-02-5
Molekylformel C11H11NO
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD06659066
InChI-nyckel HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
PubChem CID 2795481
IUPAC-namn (2-metylkinolin-6-yl)metanol
LEDER CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%