Läs mer
2-metyl-6-(trifluormetyl)nikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763512
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10763512 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10763512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00323DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
CAS 545394-83-0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H6F3NO
MDL-nummer MFCD11035943
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI-nyckel HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 189.14
PubChem CID 28875322
Formel vikt 189.14