Läs mer
2-Metyl-6-(trifluormetyl)nikotinsyra, 97 %
Produktkod. 15465787
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465787 10 g 10g
15455787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33003.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 261635-93-2 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
2-metyl-6-(trifluormetyl)nikotinsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten (4,7
g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261635-93-2
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD01311990
InChI-nyckel ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
IUPAC-namn 2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Smältpunkt 139 °C till 141 °C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (4,7 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 205.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.