Läs mer
2-metyl-6-(trifluormetyl)nikotinsyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10659604
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10659604 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10230133 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659604 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00680DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 261635-93-2
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD01311990
InChI-nyckel ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
IUPAC-namn 2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.13
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk