Läs mer
2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351700
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10351700 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10351700 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00325DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS 383907-17-3
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H7F3N2
MDL-nummer MFCD01311991
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI-nyckel FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 176.14
PubChem CID 3521850
Formel vikt 176.14