Läs mer
2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498315 1 g 1g
15408325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33110.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 545394-83-0 | Molekylformel: C8H6F3NO | Molekylvikt: 189,14 g/mol
Delta i Horner-Wadsworth-Emmons reaktion.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Delta i Horner-Wadsworth-Emmons reaktion.
Löslighet
Sparsamt löslig (6,1E-4 g/L) (25 °C).
Anteckningar
Luftkänslig. Förvara på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 545394-83-0
Molekylformel C8H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 189.14
MDL-nummer MFCD11035943
InChI-nyckel HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
PubChem CID 28875322
IUPAC-namn 2-metyl-6-(trifluormetyl)pyridin-3-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 45 °C till 48 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (6,1E-4g/L) (25 °C).
Formel vikt 189.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.