missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-7-Azaindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| CAS | 23612-48-8 |
| Molekylformel | C8H8N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridine, 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC1=CC2=C(N=CC=C2)N1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?