missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-7-Azaindole, TRC

Produktkod. 30482881
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482881 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM321420500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
CAS 23612-48-8
Molekylformel C8H8N2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridine, 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LEDER CC1=CC2=C(N=CC=C2)N1
IUPAC-namn 2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.0687
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.