Läs mer
2-Metyl-7-metylamino-d3-8-nitro-kinoxalin, TRC
Produktkod. 30473013
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30473013 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473013 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32240710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline
CAS 1020718-63-1
Molekylformel C10 D3 H7 N4 O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-metyl-5-nitro-N-(trideuteriometyl) kinoxalin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 221.23
Formel vikt 221.0992