Läs mer
2-Metyl-7-metylamino-d3-8-nitro-kinoxalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline |
| CAS | 1020718-63-1 |
| Molekylformel | C10 D3 H7 N4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-metyl-5-nitro-N-(trideuteriometyl) kinoxalin-6-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.23 |
| Formel vikt | 221.0992 |