Läs mer
2-Methyl-9H-carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-9H-carbazole |
| CAS | 3652-91-3 |
| Molekylformel | C13H10N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14-13(11)8-9/h2-8,14H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-9H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vikt | 181.0891 |