Läs mer
2-metyl-9H-fluoren-9-on, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-9H-fluoren-9-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3 |
| Formel vikt | 194.0732 |