Läs mer
(2-metyl-bensoimidazol-1-yl)-ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537284
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10537284 1 g 1g
10001014 250 mg 250mg
10061054 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10537284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08104DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40332-17-0
Molekylformel C10H9N2O2
Molekylvikt (g/mol) 189.20
MDL-nummer MFCD00621731
InChI-nyckel SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
PubChem CID 719681
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(2-metylbensimidazol-l-yl)ättiksyra
Formel vikt 190.2
Procent renhet 97%