missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-Celecoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-Celecoxib |
| CAS | 170570-09-9 |
| Molekylformel | C18H16F3N3O2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[5-(2,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-8-15(12(2)9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-4-6-14(7-5-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26) |
| LEDER | Cc1ccc(c(C)c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[5-(2,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.4 |
| Formel vikt | 395.0915 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?