Läs mer
2-Methyl-d3-1,4-naphthoquinone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Menadione-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 5172-16-7 |
| Molekylformel | C11 D3 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-methyl-d3- (7 CI, 8 CI), 2-(Methyl-d3)-1,4-naphthalenedione, Menadione-d3, Menadione-D3 (methyl-D3), Vitamin K3-d3, 2-Methyl-d3-1,4-naphthoquinone |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.1985 |
| Formel vikt | 175.0713 g/mol |
| Visa mer |