Läs mer
2-Methyl-d3-2-propyl-1,3-propanediol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-d3-2-propyl-1,3-propanediol |
| CAS | 1185023-23-7 |
| Molekylformel | C7 2H3 H13 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9 H,3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CO)(CO)CCC |
| IUPAC-namn | 2-propyl-2-(trideuteriomethyl)propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.22 |
| Formel vikt | 135.1339 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |