Läs mer
2-Methyl-d3-2-propyl-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-d3-2-propyl-1,3-propanediol |
| CAS | 1185023-23-7 |
| Molekylformel | C7 2H3 H13 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Propyl-2-(trideuteriomethyl)propane-1,3-diol, 2-Methyl-d3-2-propyl-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol-D3 (2-methyl-D3), 2-Propyl-2-(methyl-d3)-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol-D3 (2-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CO)(CO)CCC |
| IUPAC-namn | 2-propyl-2-(trideuteriomethyl)propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.22 |
| Formel vikt | 135.1339 |