Läs mer
2-((Methyl-d3)-2-pyridinylamino)ethanol, TRC
Produktkod. 30472317
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30472317 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472317 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32605725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-((Methyl-d3)-2-pyridinylamino)ethanol
CAS 1190016-14-8
Molekylformel C22 H17 N5 O8
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-[N-(Methyl-d3)-N-(2-pyridyl)amino]ethanol
InChI formel InChI=1S/C22H17N5O8/c1-32-8-4-9-12(16-11(8)6-2-3-7(28)10(6)20(31)34-16)13-15(29)19(35-21(13)33-9)27-5-24-17-14(27)18(30)26-22(23)25-17/h4-5,13,15,19,21,29H,2-3H2,1H3,(H3,23,25,26,30)/t13-,15-,19-,21+/m1/s1
LEDER COc1cc2O[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14)n6cnc7NC(=NC(=O)c67)N
IUPAC-namn 2-[2-pyridyl(trideuteriomethyl)amino]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 479.399
Formel vikt 479.108
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.