Läs mer
2-((Methyl-d3)-2-pyridinylamino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((Methyl-d3)-2-pyridinylamino)ethanol |
| CAS | 1190016-14-8 |
| Molekylformel | C22 H17 N5 O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[N-(Methyl-d3)-N-(2-pyridyl)amino]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N5O8/c1-32-8-4-9-12(16-11(8)6-2-3-7(28)10(6)20(31)34-16)13-15(29)19(35-21(13)33-9)27-5-24-17-14(27)18(30)26-22(23)25-17/h4-5,13,15,19,21,29H,2-3H2,1H3,(H3,23,25,26,30)/t13-,15-,19-,21+/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc2O[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14)n6cnc7NC(=NC(=O)c67)N |
| IUPAC-namn | 2-[2-pyridyl(trideuteriomethyl)amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.399 |
| Formel vikt | 479.108 |