Läs mer
2-Methyl-d3-3-(trifluoromethyl)pivalanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-d3-3-(trifluoromethyl)pivalanilide |
| CAS | 1189715-10-3 |
| Molekylformel | C13H13D3F3NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-N-[2-(methyl-d3)-3-(trifluoromethyl)phenyl] Propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F3NO/c1-8-9(13(14,15)16)6-5-7-10(8)17-11(18)12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,17,18)/i1D3 |
| LEDER | O=C(C(C)(C)C)NC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C(F)(F)F)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.29 |