missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-((Methyl-d3)amino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((Methyl-d3)amino)ethanol |
| CAS | 1216441-01-8 |
| Molekylformel | C3 D3 H6 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)methylamine-d3, N-(Methyl-d3)-2-ethanolamine, Monomethylmonoethanolamine-d3, Methylethanolamine-d3, NSC 62776-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NCCO |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.128 |
| Formel vikt | 78.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?