missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Methyl-d3)-butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methyl-d3)-butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 Acid |
| CAS | 352431-44-8 |
| Molekylformel | C5 D9 H O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Methylbutyric-d9 Acid, α-Methylbutyric-d9 Acid, (±)-2-Methylbutanoic-d9 Acid, (±)-2-Methylbutyric-d9 Acid, (±)-Methylethylacetic-d9 Acid, (±)-α-Methylbutyric-d9 Acid, 2-Ethylpropanoic-d9 Acid, 2-Methyl-n-butyric-d9 Acid, 2-Methylbutanoic-d9 Acid, 2-Methylbutyric-d9 Acid, Active Valeric-d9 Acid, DL-2-Methylbutanoic-d9 Acid, DL-2-Methylbutyric-d9 Acid, DL-α-Methylbutyric-d9 Acid, Ethylmethylacetic-d9 Acid, Methylethylacetic-d9 Acid, NSC 7304-d3, α-Methyl-n-butyric-d9 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.19 |
| Formel vikt | 111.1246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?