Läs mer
(±)-2-Methyl-d3-butyric Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| CAS | 95926-92-4 |
| Molekylformel | C5 2H3 H7 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vikt | 105.087 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |