Läs mer
2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide, TRC
Produktkod. 30466820
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30466820 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30466820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32593950MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide
CAS 1020719-64-5
Molekylformel C4 2H6 H3 N O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)N)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanamide
Molekylvikt (g/mol) 93.16
Formel vikt 93.1061