missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-d3-propionitrile-3,3,3-d3, CDN

Produktkod. 30317939
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317939 0.5 g 0.5g
30323797 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317939 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75190.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile
CAS 174736-88-0
Molekylformel C4 2H6 H N
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(C#N)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 75.142
Formel vikt 75.096 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.