missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-d3-propionitrile-3,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile |
| CAS | 174736-88-0 |
| Molekylformel | C4 2H6 H N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C#N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.142 |
| Formel vikt | 75.096 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?