Läs mer
2-Methyl-d3-propyl-3,3,3-d3 Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-d3-propyl-3,3,3-d3 Alcohol |
| CAS | 72182-69-5 |
| Molekylformel | C4 D6 H4 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-ol, 2-(methyl-d3)- (9CI), 3,3,3-Trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-ol, 2-(Methyl-d3)-1-propan-3,3,3-d3-ol, 2-Methyl-d3-propyl-3,3,3-d3 alcohol, Isobutanol-d6, Isobutyl-d6 alcohol, 2-Methyl-1-propanol-d6, 2-Methyl-1-propanol-D6 (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CO)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.1586 |
| Formel vikt | 80.1108 |