Läs mer
2-Methyl-d3-pyridine, TRC
Produktkod. 30420472
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30420472 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30420472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP43719650MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-19-5
Molekylformel C6 D3 H4 N
Kvantitet 50 mg
Synonym Pyridine','2-(methyl-d3)- (9CI), 2-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 2-(Methyl-d3)pyridine, 2-Methylpyridine-d3, 2-Methylpyridine-D3 (methyl-D3), 2-Picoline-d3, 2-Methylpyridine-α,α,α-D3
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1ccccn1
IUPAC-namn 2-(trideuteriomethyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 96.145
Formel vikt 96.0767