Läs mer
(±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid, TRC
Produktkod. 30483137
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483137 10 mg
30466120 5 mg
30478192 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32904610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 347840-08-8
Molekylformel C5 D6 H2 O4
Molekylvikt (g/mol) 138.152
Synonym Butanedioic-d3 acid, methyl-d3- (9CI), Methyl-d3-butanedioic-d3 acid, (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid, Methylsuccinic Acid-D6, 2-(Methyl-d3)butanedioic-2,3,3-d3 acid, 2-(Methyl-d3)succinic-2,3,3-d3 acid
IUPAC-namn 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)butanedioic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3,2D2,3D
Formel vikt 138.08