Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-metyl-DL-serinhydrat, 96 %
Produktkod. 10123631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10123631 1 g Glasflaska 1g
10748162 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123631 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 339750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5424-29-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5424-29-3
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD03791288
InChI-nyckel CDUUKBXTEOFITR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylserine, alpha-methyl-dl-serine, dl-2-methylserine, alpha-methylserine, 2-methyl-dl-serine, dl-serine, 2-methyl, dl-alpha-methylserine, dl-.alpha.-methylserine, dl-2-methylserine hydrate, .alpha.-methyl-dl-serine
PubChem CID 94309
ChEBI CHEBI:17799
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxi-2-metylpropansyra
LEDER CC(N)(CO)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-DL-serine hydrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 253.0°C to 263.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vikt 119.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.