missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-2-Methyl Isoborneol-d3, TRC

Produktkod. 30484092
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30484092 2.5 mg 2.5mg
30470959 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30484092 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3140022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 135441-89-3
Molekylformel C11 2H3 H17 O
Molekylvikt (g/mol) 171.29
Synonym (1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol-d3, (1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol-d3, (-)-2-exo-Hydroxy-2-methylbornane-d3
IUPAC-namn (1R,3R,4R)-4,7,7-trimethyl-3-(trideuteriomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])[C@@]1(O)C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-2-Methyl Isoborneol-d3
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1/i4D3
Formel vikt 171.1702
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.