Läs mer
(-)-2-Methyl Isoborneol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-2-Methyl Isoborneol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 168.1514 |