Läs mer
2-metyl-L-cysteinhydroklorid, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11935771 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11935771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148766-37-4 | C4H9NO2S·ClH | 171.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-L-cysteine hydrochloride
Namnnotering 98% ee
CAS 148766-37-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H9NO2S·ClH
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation 7
Synonym r-2-amino-3-mercapto-2-methylpropanoic acid hydrochloride, r-2-methylcysteine hcl, r-2-methylcysteine hydrochloride, cysteine, 2-methyl-, hydrochloride, r-2-amino-3-mercapto-2-methyl-propionic acid hydrochloride, 2r-2-amino-2-methyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrochloride, 2r-2-amino-2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride, 2r-2-amino-3-mercapto-2-methylpropanoic acid, l-cysteine, 2-methyl-,hydrochloride 1:1, r-l-methylcysteine?hcl
InChI-nyckel MAGCVRLGTQSVGF-WCCKRBBISA-N
LEDER CC(CS)(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-metyl-3-sulfanylpropansyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 171.65
PubChem CID 16679763
Formel vikt 171.65
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-2-Methylcysteine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.