Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (+)-2-metyl-L-serin, 99 %
Produktkod. 10287120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287120 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10287120 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 290012500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16820-18-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-2-Methyl-L-serine
Namnnotering 99%
CAS 16820-18-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 286.0°C to 288.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H9NO3
Linjär formel HOCH2C(CH3)NH2COOH
MDL-nummer MFCD00145243
Kvantitet 250 mg
Specifik rotation + 3.30
Synonym 2-methyl-l-serine, +-2-methyl-l-serine, s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, l-, a-methylserine, l-2-methylserine, s-2-methylserine, 2s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, serine, 2-methyl, alpha-methyl-l-serine, alpha-methyl-l-ser
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel CDUUKBXTEOFITR-BYPYZUCNSA-N
LEDER CC(CO)(C(=O)O)N
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxi-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
PubChem CID 7000050
ChEBI CHEBI:74819
Formel vikt 119.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.