Läs mer
2-Methyl Myosmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl Myosmine |
| CAS | 65719-03-1 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-9(4-2-6-11-8)10-5-3-7-12-10/h2,4,6H,3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncccc1C2=NCCC2 |
| IUPAC-namn | 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-2-methylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vikt | 160.1 |