Läs mer
2-metyl-N-[(1R,3r,5S)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazol-3-karboxamid, Mikromol™
Produktkod. 17961656
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17961656 25 mg
1 options
Produktkod. 17961656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0398.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-metyl-N-[(1R,3r,5S)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazol-3-karboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
CAS 127472-42-8
Analyt- eller komponentnamn 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H24 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound A, Granisetron Hydrochloride Impurity A, Granisetron Impurity A
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
LEDER CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
IUPAC-namn 2-metyl-N-[(1R,5S)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-yl]indazol-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 312,195 g/mol