Läs mer
2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol™
Produktkod. 30052506
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052506 25 mg
1 options
Produktkod. 30052506 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 151262-93-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flutamide Imp. F (EP), o-Flutamide, 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
LEDER CC(C)C(=O)Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Molekylvikt (g/mol) 276.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 276.0722 g/mol