missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol™
Beskrivning
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| CAS | 1939-27-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 F3 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Flutamide Imp. E (EP), 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F3NO/c1-7(2)10(16)15-9-5-3-4-8(6-9)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?