Läs mer
2-Methyl-N-methyltetrahydro-2-furanmethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-N-methyltetrahydro-2-furanmethanamine |
| CAS | 7179-95-5 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Tetrahydro-N,2-dimethyl-2-furanmethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(6-8-2)4-3-5-9-7/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(CNC)CCCO1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-1-(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.12 |