Läs mer
2-methyl-N-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-N-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-10(2,9(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13) |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 179.0946 |
| Frakt skick | Room Temperature |