Läs mer
2-metylnitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30469343
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30469343 25 g
1 options
Produktkod. 30469343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32554525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-nitrobenzoic Acid
CAS 13506-76-8
Molekylformel C8H7NO4
Kvantitet 25 g
Synonym o-Toluic acid, 6-nitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 6-Nitro-o-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-6-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375