missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl Nornicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl Nornicotine |
| CAS | 64114-19-8 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-methyl-3-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine, 2-methyl-3-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 2-Methyl-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (RS)-2-Methylnornicotine, 2-Methylnornicotine, 2-Methyl nornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-9(4-2-6-11-8)10-5-3-7-12-10/h2,4,6,10,12H,3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncccc1C2CCCN2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-3-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?