Läs mer
2-Methyl-pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylvaleric acid |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 116.0837 |