Läs mer
2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid, TRC
Produktkod. 30240950
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240950 50 mg
30240866 25 mg
30240937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34410050MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95926-99-1
Molekylformel C4 D3 H5 O2
Molekylvikt (g/mol) 91.124
Synonym Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-methyl- (9CI), 2-Methylpropanoic-3,3,3-d3 acid, Isobutyric-3,3,3-d6 acid, 2-Methylpropanoic Acid-3,3,3-D3, Isobutyric acid D3 (methyl-D3), Isobutyric acid-d3, 2-Methyl-d3-propionic Acid
IUPAC-namn 3,3,3-trideuterio-2-methylpropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-propanoic-3,3,3-d3 Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3
Formel vikt 91.071