Läs mer
2-Methyl Simvastatin (Mixture Of Diasteroisomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl Simvastatin (mixture of diasteroisomers) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(5,6)25(29)31-22-13-15(2)12-18-9-8-16(3)20(23(18)22)11-10-19-14-21(27)17(4)24(28)30-19/h8-9,12,15-17,19-23,27H,7,10-11,13-14H2,1-6H3/t15-,16-,17?,19+,20-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 432.2876 |